Learn More
Pirlimicyn hydrochloride 1000 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30317370
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Product Code. 30317370
Brand: Dr. Ehrenstorfer DREA16275100WL1000
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Pirlimycin Hydrochloride
CAS 78822-40-9
Analyte or Component Names Pirlimycin Hydrochloride
Shipping Condition +20°C
Molecular Formula C17 H31 Cl N2 O5 S . Cl H
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym L-threo-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(4-ethyl-2-piperidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-, monohydrochloride, (2S-cis)-, L-threo-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-4-ethyl-2-piperidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-, monohydrochloride (9CI), Pirlimycin hydrochloride, Pirsue, U 57930E
InChI Formula InChI=1S/C17H31ClN2O5S.ClH/c1-4-9-5-6-19-10(7-9)16(24)20-11(8(2)18)15-13(22)12(21)14(23)17(25-15)26-3;/h8-15,17,19,21-23H,4-7H2,1-3H3,(H,20,24);1H/t8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15+,17+;/m0./s1
SMILES Cl.CC[C@@H]1CCN[C@@H](C1)C(=O)N[C@H]([C@H](C)Cl)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
IUPAC Name (2S,4R)-N-[(1S,2S)-2-chloro-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-methylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-4-ethylpiperidine-2-carboxamide;hydrochloride
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Molecular Weight (g/mol) 447.42
Quantity 1 mL
Formula Weight 446.1409 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato