Learn More
PIEZO1 Antibody (CL9714) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Código de producto. 30301008 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30301008 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30301008 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP288938JF549
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Mouse Monoclonal Antibody
PIEZO1 Monoclonal antibody specifically detects PIEZO1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen PIEZO1
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CL9714
Conjugate Janelia Fluor 549
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias FAM38A, member A, membrane protein induced by beta-amyloid treatment, Mib, piezo-type mechanosensitive ion channel component 1
Host Species Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q92508, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Alzheimers Research, Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9780
Target Species Human
Content And Storage Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.