Få mere at vide
PIAS1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-77158-0.025mg
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 18763204
  • 168.00€ / 0.03mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
PIAS1 Polyclonal specifically detects PIAS1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
PIAS1
Polyclonal
Unconjugated
PBS with 0.02% Sodium Azide
AR interacting protein, DDXBP1MGC141878, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box binding protein 1, DEAD/H box-binding protein 1, E3 SUMO-protein ligase PIAS1, GBPRNA helicase II-binding protein, GU/RH-II, Gu-binding protein, MGC141879, Protein inhibitor of activated STAT protein 1, protein inhibitor of activated STAT, 1, protein inhibitor of activated STAT-1, zinc finger, MIZ-type containing 3, ZMIZ3
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
IgG
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL
NP_057250
PIAS1
Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human PIAS1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of PIAS1. Amino Acid Squence: SNSLRESHSHTVTNR
0.025 mg
Signal Transduction
8554
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only