Learn More
Phospho-STAT1 (Tyr701) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
119.00€ - 319.00€
Specifications
Antigen STAT1 (Tyr701)
Concentration 500 μg/mL
Applications Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
30234303
Dokumentvisning
Proteintech
28979-1-AP-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
135.00€
119.00€ / 20µL
Save 16.00€
11% Off
Se alternative produkter
Spar op til 
»
30235773
Dokumentvisning
Proteintech
28979-1-AP-100UL
100 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
360.00€
319.00€ / 100µL
Save 41.00€
11% Off
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
The Phospho-STAT1 (Tyr701) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-STAT1 (Tyr701). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-STAT1 (Tyr701) antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, FC (Intra), ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
STAT1 (Tyr701)
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human
DKFZp686B04100; ISGF-3; STAT91
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
500 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
6772
Peptide
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.