Learn More
Phospho-SMAD1 (Ser195) Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00€ - 399.00€
Specifica
| Antigen | SMAD1 (Ser195) |
|---|---|
| Clone | 1K6 |
| Concentration | 500 μg/mL |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30233594
|
Proteintech
80257-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00€ 129.00€ / 20µL Save 20.00€ 13% Off |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
30233696
|
Proteintech
80257-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00€ 399.00€ / 100µL Save 40.00€ 9% Off |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descrizione
The Phospho-SMAD1 (Ser195) antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human Phospho-SMAD1 (Ser195). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-SMAD1 (Ser195) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Specifica
| SMAD1 (Ser195) | |
| 500 μg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 4086 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 1K6 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| BSP1; JV4-1; JV41; MADH1; MADR1 | |
| IgG | |
| Protein A purification | |
| Recombinant Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto