Learn More
Phospho-S6 Ribosomal protein (Ser236) Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Brand:  Proteintech 80206-1-RR-100UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30234469
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.00€
    399.00€ / 100µL
    Save 40.00€
    9% Off
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The Phospho-S6 Ribosomal protein (Ser236) antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human Phospho-S6 Ribosomal protein (Ser236). This antibody recognizes human, mouse antigen. The Phospho-S6 Ribosomal protein (Ser236) antibody has been validated for the following applications: WB, FC (Intra), ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
S6 Ribosomal protein (Ser236)
Recombinant Monoclonal
250 μg/mL
Rabbit
Protein A purification
RUO
6194
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Recombinant Antibody
IgG
Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
7K17
Unconjugated
Peptide
100 μL
Primary
Human, Mouse
32 kDa
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt