Learn More
Phospho-Beta Catenin (Ser675) Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Brand:  Proteintech 80084-1-RR-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 30237605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    129.00€ / 20µL
    Save 20.00€
    13% Off
Description
The Phospho-Beta Catenin (Ser675) antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human Phospho-Beta Catenin (Ser675). This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Phospho-Beta Catenin (Ser675) antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
Beta Catenin (Ser675)
Recombinant Monoclonal
1000 μg/mL
CTNNB; DKFZp686D02253; FLJ25606; FLJ37923
Peptide
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
90-100 kDa
Liquid
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
6D6
Unconjugated
Rabbit
Protein A purification
RUO
1499
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Recombinant Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato