Learn More
Beschreibung
The PHF5A antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PHF5A. This antibody recognizes human, mouse antigen. The PHF5A antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PHF5A |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 1G7E2 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Gene Symbols | INI; MGC1346; SF3b14b; bK223H9.2 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant Protein |
| Purification Method | Protein G purification |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?