Learn More
PHF20L1 Antibody (OTI1F4), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00€ - 550.00€
Specifications
Antigen PHF20L1
Clone OTI1F4
Dilution Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:500
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30306409
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-45021-100ul
100 μL
550.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
30306446
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-45021-30ul
30 μL
256.00€
30µL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivning
Beskrivning
PHF20L1 Monoclonal antibody specifically detects PHF20L1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
PHF20L1
Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:500
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
51105
IgG1
>95%
Antibody
OTI1F4
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
CGI-72, FLJ13649, FLJ21615, MGC64923, PHD finger protein 20-like 1, PHD finger protein 20-like protein 1, tudor domain-containing protein PHF20L1
Full length human recombinant protein of human PHF20L1 (NP_940915) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.