Learn More
Macherey-Nagel™ pH Paper
Product Code. 10539641
Click to view available options
pH Range:
0.5 to 5.5
1 to 11
1 to 14
3.8 to 5.8
4 to 7
5.4 to 7
5.5 to 9
6.4 to 8
7.2 to 9.7
9 to 13
Unit Size:
5m
Each
Pack of 5
Product Code. 10539641
Brand: Macherey-Nagel™ 90207
Measure pH simply and easily. Macherey-Nagel™ pH paper comes in a circular format with a wide variety of pH ranges.
  • Universal and special indicator papers - simple pH measurement
  • Universal and special indicator papers supplied in plastic reels that ensure protection against external influences .
  • Always ready for use .
  • The reaction color of the paper is compared with the color scale and read the pH . Allows a very simple pH measurement .
Spezifikation
Certifications/Compliance ISO 9001
pH Range 4 to 7
Format Roll
Graduations 4.0, 4.3, 4.6, 4.9, 5.2, 5.5, 5.8, 6.1, 6.4, 6.7, 7.0
Quantity 1 Each
Type pH Paper
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt