Description
PGC-1 beta Polyclonal antibody specifically detects PGC-1 beta in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | PGC-1 beta |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulation | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | DKFZp686C1790, ERRL1, PERCFLJ14284, peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 beta, PGC1, PGC1Bgamma, coactivator 1, beta, PPARGC1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 850-950 of human PGC1 beta (NP_001166170.1). SSRELKRRFEVFGEIEECEVLTRNRRGEKYGFITYRCSEHAALSLTKGAALRKRNEPSFQLSYGGLRHFCWPRYTDYDSNSEEALPASGKSKYEAMDFDSL |
| Purification Method | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?