Learn More
PFAS EF-28 Native Mixture 1 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| CAS | 39108-34-4, 757124-72-4, 27619-97-2, 120226-60-0, 2991-50-6, 2355-31-9 |
| Quantity | 1 mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol/Water |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?