Learn More
Pet1 Antibody (FEV/7311), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
245.00€ - 497.00€
Specifications
Antigen Pet1
Clone FEV/7311
Concentration 0.2 mg/mL
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18694964
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-23927-100ug
100 μg
497.00€
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
18629583
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-23927-20ug
20 μg
245.00€
20µg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Pet1 Monoclonal antibody specifically detects Pet1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
Pet1
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Alzheimers Research, Neurodegeneration, Neuroscience
10 mM PBS with 0.05% BSA
54738
IgG1 κ
Protein A or G purified
FEV/7311
Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
FEV (ETS oncogene family), FEV (fifth Ewing variant), Fifth Ewing variant protein, HSRNAFEV, PC12 ETS domain-containing transcription factor 1, PC12 ETS factor 1, Pet-1, PET1, protein FEV
Recombinant fragment (around aa1-200) of human Pet1 protein (exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4°C.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado