Learn More
Pesticide Mixture for HJ 768-2015 200 μg/mL in Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Chlorpyrifos∣Diazinon∣Dimethoate∣Disulfoton∣Ethion∣Iprobenfos∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phenthoate∣Phorate∣Profenofos |
| CAS | 2921-88-2, 333-41-5, 60-51-5, 298-04-4, 563-12-2, 26087-47-8 |
| Analyte or Component Names | Chlorpyrifos∣Diazinon∣Dimethoate∣Disulfoton∣Ethion∣Iprobenfos∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phenthoate∣Phorate∣Profenofos |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hexane |
| Quantity | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Chlorpyrifos 200 μg/mL∣Diazinon 200 μg/mL∣Dimethoate 200 μg/mL∣Disulfoton 200 μg/mL∣Ethion 200 μg/mL∣Iprobenfos 200 μg/mL∣Malathion 200 μg/mL∣Parathion-ethyl 200 μg/mL∣Parathion-methyl 200 μg/mL∣Phenthoate 200 μg/mL∣Phorate 200 μg/mL∣Profenofos 200 μg/mL |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?