Learn More
PERQ2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35210-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 30228737
  • 550.00€ / 100µL
Description
PERQ2 Polyclonal antibody specifically detects PERQ2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PERQ2
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA
DKFZp686J17223, FLJ23368, GRB10 interacting GYF protein 2, GRB10-interacting GYF protein 2, GYF domain containing 2, GYF2, KIAA0642DKFZp686I15154, PARK11, Parkinson disease (autosomal recessive, early onset) 11, PERQ amino acid rich, with GYF domain 2, PERQ amino acid rich, with GYF domain 3, PERQ amino acid-rich with GYF domain-containing protein 2, PERQ2, PERQ3, TNRC15, trinucleotide repeat containing 15, Trinucleotide repeat-containing gene 15 protein
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 350-500 of human PERQ2 (NP_001096617.1).,, Sequence:, VDEGEECSDSEGSHNEEAKEPDKTNKKEGEKTDRVGVASEETPQTSSSSARPGTPSDHQSQEASQFERKDEPKTEQTEKAEEETRMENSLPAKVPSRGDEMVADVQQPLSQIPSDTASPLLILPPPVPNPSPTLRPVETPVVGAPGMGSVS
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
26058
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.