Learn More
Permethrin 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Permethrin |
| CAS | 52645-53-1 |
| Analyte or Component Names | Permethrin |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C21 H20 Cl2 O3 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (3-phenoxyphenyl)methyl ester, (3-Phenoxyphenyl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate, 3-Phenoxybenzyl 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate, 3-Phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, Acticin, Adion, Ambush, Aninsen Per-30, Anomethrin N, Antiborer 3768, Aqua-Kontrol, Astro, Bansect, Bematin 987, BioKill, Butox 50, Chinetrin, Cooper, Coopex, Corsair, Damminix, Dancide PS 150, Dichlorophenothrin, Diffusil H, Dragnet, Dragnet FT, Dragon, Ecsumin, Ectiban, Efmethrin, Eliminator Ant, Flea & Tick Killer, Elimite, Eulan SPA, Everwood PC 30W, Exmin, FMC 33297, FMC 41655, ICI-PP 557, Imperator, InfectoPedicul, Insectal Plus, Insorbcid MP, Ipitox, JF 7065, Kaleait, Kavil, Kestrel, Kestrel (pesticide), Kudos, Last Call, Lyclear, MP 79, MP 79 (ester), Mitin BC, NIA 33297, NRDC 143, Nedax, Nix, Nix (insecticide), PP 557, Perigen, Perigen 500, Perigen Defense, Perigen W, Perm-UP, Permanone, Permanone 40, Permanone 80, Permanone 90, Permasect, Permectin II, Permethrin, Permethrin I, Permethrin II, Permethrine, Permitrine, Pertrin E, Piredam, Pounce, Preventol HS 75, Pulvex, Pynosect, Repel Permanone, Riapan A, Ridect Pour-On, S 3151, SBP 1513, SBP 15131TEC, Sharkesuper, Skintex MR-III, Smite EC 10, Spartan, Spartan (pesticide), Stomoxin, Stomozan, Tanalith T, Timbertreat ICP 5, WL 43479, m-Methoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, m-Phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, GW418275X |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?