Learn More
Perilipin-2/ADFP Antibody (ADFP/1494), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
Perilipin-2/ADFP Monoclonal specifically detects Perilipin-2/ADFP in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
| Antigen | Perilipin-2/ADFP |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | ADFP/1494 |
| Conjugate | Janelia Fluor 646 |
| Dilution | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence |
| Formulation | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Gene Alias | ADFP, Adipophilin, Adipose differentiation-related proteinadipophilin, ADRP, MGC10598, perilipin 2, perilipin-2 |
| Gene Symbols | PLIN2 |
| Host Species | Mouse |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?