Learn More
Pericentrin Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifications
Antigen Pericentrin
Concentration 550 μg/mL
Applications Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30236076
View Documents
Proteintech
27084-1-AP-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00€
349.00€ / 150µL
Save 61.00€
14% Off
View alternative products
Save Up to 
»
30234876
View Documents
Proteintech
27084-1-AP-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00€
129.00€ / 20µL
Save 16.00€
11% Off
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
The Pericentrin antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Pericentrin. This antibody recognizes human antigen. The Pericentrin antibody has been validated for the following applications: IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
Pericentrin
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
550 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
5116
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
Documents
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado