Learn More
Perfluoropentanoic acid 100 μg/mL in Methanol/Water, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30309894
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mL
Förpackningsstorlek
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity unitSize
30309894 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30309894 missing translation for 'mfr' Dr. Ehrenstorfer missing translation for 'supplierNo' DREA15987200MW100
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Quantity 1 mL
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol/Water
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.