Description
Pejvakin Polyclonal specifically detects Pejvakin in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Specifications
Specifications
| Antigen | Pejvakin |
| Applications | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:300-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:300-1:2000, Immunohistochemistry-Frozen 1:300-1:2000 |
| Formulation | Whole antisera with No Preservative |
| Gene Accession No. | Q0ZLH3 |
| Gene Alias | Autosomal recessive deafness type 59 protein, deafness, autosomal recessive 59, pejvakin, PJVK |
| Gene Symbols | DFNB59 |
| Show More |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?