Learn More
Thermo Scientific™ PEEK Sleeves for Fused Silica HPLC Capillary Tubing
Product Code. 10656824 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Description:
0.008 in. ID; Yellow
0.010 in. ID; Blμe
0.012 in. ID; Natural
0.015 in. ID; Orange
0.021 in. ID; Natural
0.030 in.ID; Natural
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10656824
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ F228
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Make capillary tubing connections with Thermo Scientific™ PEEK Sleeves for Fused Silica Capillary Tubing.
Use Thermo Scientific™ PEEK Sleeves for Fused Silica Capillary Tubing to connect capillary tubing to ports designed to receive 1/16 in. O.D. tubing. Chemically inert and flexible, they are capable of withstanding high pressures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
For Use With Fused Silica Capillary Tubing
Type Capillary Tubing Sleeve
Description 0.010 in. ID; Blμe
Diameter (English) Inner 0.010 in.
Diameter (Metric) Inner 0.25 mm
Material PEEK
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.