Learn More
PDHA2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
188.00€ - 470.00€
Specifications
Antigen PDHA2
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18603962
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-94194-0.02ml
0.02 mL
188.00€
0.02mL
View alternative products
Save Up to 
»
18668292
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-94194-0.1ml
0.1 mL
470.00€
0.01mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
PDHA2 Polyclonal antibody specifically detects PDHA2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifications
PDHA2
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
5161
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
EC 1.2.4.1, MGC149517, MGC149518, mitochondrial, PDHAL, PDHE1-A type II, pyruvate dehydrogenase (lipoamide) alpha 2, pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, testis-specific form, pyruvate dehydrogenase, E1-alpha polypeptide, testis specific
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 119-388 of human PDHA2 (NP_005381.1). HGVCYTRGLSVRSILAELTGRRGGCAKGKGGSMHMYTKNFYGGNGIVGAQGPLGAGIALACKYKGNDEICLTLYGDGAANQGQIAEAFNMAALWKLPCVFICENNLYGMGTSTERAAASPDYYKRGNFIPGLKVDGMDVLCVREATKFAANYCRSGKGPILMELQTYRYHGHSMSDPGVSYRTREEIQEVRSKRDPIIILQDRMVNSKLATVEELKEIGAEVRKEIDDAAQFATTDPEPHLEELGHHIYSSDSSFEVRGANPWIKFKSVS
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis