Learn More
PDGFR alpha Antibody (PRa292), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB1264B
Product Code. 30036635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.00€
    636.30€ / 0.25mL
    Save 36.70€
    5% Off
Description
PDGFR alpha Monoclonal antibody specifically detects PDGFR alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PDGFR alpha
Monoclonal
Biotin
PBS
Mouse
Protein A or G purified from ascites
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry, Immunoprecipitation
PRa292
Flow Cytometry, Immunoprecipitation
alpha-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member A, CD140a, CD140a antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MGC74795, PDGFR2, PDGFRA/BCR fusion, PDGF-R-alpha, platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide, rearranged-in-hypereosinophilia-platelet derived growth factor receptor alphafusion protein, RHEPDGFRA
Human osteosarcoma cell membrane extracts
0.25 mL
Phospho Specific, Protein Kinase
5156
Store at 4C in the dark.
IgG1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis