Learn More
Descrizione
- PCR hood Lys non-ventilated
- Model: 900
- Protection provided: ISO Class 5, according to the NF EN ISO 14644 ; HEPA H14 filters - 99.995% MPPS (EN 1822-1:2019 standard)
- Dimensions: 975 x 695 x 800 mm
- Voltage/Frequency: 230 V (± 10%) / 50 Hz.
- Power consumption: 130 W
- Front window tilt: 25°
- Sides and front panels: Laminated glass
- Workspace and work surface: Brushed 304 L stainless steel
- Germicidal UV decontamination
- Closing panel
- Electrical outlets: 2 electrical outlets with protective cover
- Shelf
- UV cycle timer
- Adjustable base, with or without wheels
Specifica
Specifica
| Product Type | Fume Hood |
| Coating | Powder |
| Filter Type | Unfiltered |
| Lighting Type | LED |
| Material | Painted Steel |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?