Description
PAR1/Thrombin Receptor Monoclonal specifically detects PAR1/Thrombin Receptor in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
| Antigen | PAR1/Thrombin Receptor |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 5E2E6 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000 |
| Formulation | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Gene Alias | CF2R, CF2RHTR, coagulation factor II (thrombin) receptor, Coagulation factor II receptor, HTR, PAR1, PAR1PAR-1protease-activated receptor 1, Protease-Activated Receptor 1, Thrombin receptor, TRproteinase-activated receptor 1 |
| Gene Symbols | F2R |
| Show More |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?