Learn More
PAPSS2 Antibody (OTI6H10), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00€ - 550.00€
Specifications
Antigen PAPSS2
Clone OTI6H10
Dilution Immunohistochemistry 1:150
Applications Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30306575
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-44898-30ul
30 μL
256.00€
30µL
View alternative products
Save Up to 
»
30306526
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-44898-100ul
100 μL
550.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
PAPSS2 Monoclonal antibody specifically detects PAPSS2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry
Specifications
Specifications
PAPSS2
Immunohistochemistry 1:150
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate synthase 2, ATP sulfurylase/adenosine 5'-phosphosulfate kinase, ATPSK2ATP sulfurylase/APS kinase 2, bifunctional 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate synthase 2, bifunctional 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate synthethase 2, EC 2.7.1.25, PAPS synthase 2, PAPS synthetase 2, PAPSS 2, SK 2, SK2, Sulfurylase kinase 2,3-prime-phosphoadenosine 5-prime-phosphosulfate synthase 2
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-247 of human PAPSS2(NP_004661) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI6H10
Immunohistochemistry
Unconjugated
Mouse
Stem Cell Markers
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
9060
IgG1
>95%
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis