Learn More
PAH Mixture 16 0.8-8.5 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| CAS | 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8 |
| Quantity | 1 mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?