Learn More
Descripción
PAC2 Polyclonal specifically detects PAC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | PAC2 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulation | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Accession No. | Q969U7 |
| Gene Alias | CLAST3HSPC260, HCCA3PAC-2, hepatocellular carcinoma susceptibility protein, Hepatocellular carcinoma-susceptibility protein 3, HsT1707, likely ortholog of mouse CD40 ligand-activated specific transcript 3 (Clast3), MDS003, MGC15092, PAC2HDCMC29P, proteasome (prosome, macropain) assembly chaperone 2, proteasome assembling chaperone 2, proteasome assembly chaperone 2, TNFSF5IP1CD40 ligand-activated specific transcript 3, Tumor necrosis factor superfamily member 5-induced protein 1, tumor necrosis factor superfamily, member 5-induced protein 1, x 003 protein |
| Gene Symbols | PSMG2 |
| Host Species | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?