Learn More
P72 of ASFV Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifications
Antigen P72 of ASFV
Concentration 600 μg/mL
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30235096
View Documents
Proteintech
29512-1-AP-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00€
349.00€ / 150µL
Save 61.00€
14% Off
View alternative products
Save Up to 
»
30234828
View Documents
Proteintech
29512-1-AP-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00€
129.00€ / 20µL
Save 16.00€
11% Off
View alternative products
Save Up to 
»
Descripción
Descripción
The P72 of ASFV antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of asfv P72 of ASFV. This antibody recognizes human antigen. The P72 of ASFV antibody has been validated for the following applications: ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
P72 of ASFV
ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
600 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
22220311
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado