Learn More
P5CS Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 68184-1-IG-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 30235728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    349.00€ / 150µL
    Save 61.00€
    14% Off
Description
The P5CS antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human P5CS. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The P5CS antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
P5CS
Monoclonal
1000 μg/mL
GSAS; MGC117316; P5CS; PYCS
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
87 kDa
Liquid
Western Blot, ELISA
3B1E11
Unconjugated
Mouse
Protein A purification
RUO
5832
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody
IgG2b
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.