Learn More
p21WAF1 Ab-6 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Achieve accurate, reproducible results with the Epredia™ p21WAF1 Ab-6, Mouse Monoclonal Antibody.
154.00€ - 635.00€
Spezifikation
Antigen p21WAF1 Ab-6
Clone HJ21; same as WA-1
Applications Immunofluorescence, Western Blot
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Quantity Concentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Concentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
12651477
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-454-P0
100 μL 200μg/mL This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12661477
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-454-P1
500 μL 200μg/mL This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12671477
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-454-P1ABX
100 μL 1mg/mL This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12681477
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-454-PABX
200 μL 1mg/mL This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
p21WAF1/Cip1/Sdi1/Pic1 is a tumor suppressor protein. Expression of p21WAF1 is induced by wild type, but not mutant, p53 suppressor protein. The p21WAF1 protein binds to cyclin/CDK complexes and inhibits their kinase activity thereby stopping cell cycle progression. It also binds to PCNA (proliferating cell nuclear antigen) and blocks DNA replication but not the DNA repair process.
Host Species: Mouse
Clone: HJ21; same as WA-1
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Human recombinant p21 protein
Molecular Weight: 21kDa
Positive Control: PC12, Ls174T or Raji cells
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Not suitable)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Not suitable)
  • Flow Cytometry (Not Suitable)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
p21WAF1 Ab-6
Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Cancer and Tumor Biology
Human recombinant p21 protein
Primary
HJ21; same as WA-1
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human, Rat
IgG1
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt