Learn More
Beschreibung
p14ARF/CDKN2A Polyclonal specifically detects p14ARF/CDKN2A in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | p14ARF/CDKN2A |
| Applications | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL |
| Formulation | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol |
| Gene Alias | ARF, CDK4 inhibitor p16-INK4, CDK4IP14ARF, CDKN2, cell cycle negative regulator beta, CMM2P16-INK4A, Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma, p16, inhibits CDK4), INK4, INK4A, MLMP16INK4, MTS-1, MTS1P14, Multiple tumor suppressor 1, p14, p14ARF, p16, p16-INK4, p16INK4a, p16-INK4a, P19, p19ARF, TP16 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LVTLRIRRACGPPRVRVFVVHIPRLTGEWAAPGAPAAVALVLMLLRSQRLGQQPLPRRPGHDDGQRPS |
| Purification Method | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?