Learn More
Oxytetracycline Hydrochloride, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Oxytetracycline Hydrochloride |
| CAS | 2058-46-0 |
| Analyte or Component Names | Oxytetracycline Hydrochloride |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Molecular Formula | C22 H24 N2 O9 . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Oxytetracycline Hydrochloride, (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, [4S-(4alpha,4aalpha,5alpha,5aalpha,6beta,12aalpha)]-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 1-Dimethylamino-1,4,6,11,12,13,14,18-octahydro-2,5,7,11,12,14-hexahydroxy-4,6-dioxo-11-methylnaphthacene-3-carbonamide hydrochloride, 5-Hydroxytetracycline hydrochloride, 5-Hydroxytetracycline monohydrochloride, Alamycin, Aquacycline, Biocyl, Duphacycline, Engemycin, Gynamousse, Liquamycin Injectable, Maxicyklin, Mepatar, Occrycetin, Oxlopar, Oxy WS, Oxy-Dumocyclin, Oxybiocycline, Oxybiotic, Oxycyclin, Oxyject, Oxylag, Oxypan, Oxytet, Oxytetracid, Oxytetracycline hydrochloride, Oxytetrin, TM 5, Terraject, Terramycin hydrochloride, Tetra-Tabilinen, Tetramel, Tetran hydrochloride, Toxinal, Doxycycline Hyclate Impurity E as Hydrochloride, Doxycycline Impurity E as Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H24N2O9.ClH/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);1H/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?