Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Yersinia Selective Supplement
Description
Oxoid Yersinia Selective Supplement is used for the isolation of Yersinia enterocolitica.
- Add to Yersinia Selective Agar Base, Part No. CM0653B
- Each vial supplements 500mL of medium
Specifications
Specifications
| Description | Yersinia Selective Supplement |
| Form | Freeze-dried |
| Product Type | Selective Supplement |
| Quantity | 10/Pk. |
| Yield | Each vial for 500mL medium |
| Species | Yersinia species |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?