Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Fraser Supplement
Produktkode 11434209
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10/Pk.
Förpackningsstorlek
Pack of 10
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11434209
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ SR0156E
Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Oxoid Fraser Supplement is used for the isolation of Listeria species.
Oxoid Fraser Supplement is used for the isolation of Listeria species.
  • Add to Fraser Broth Base, Part No. CM0895B
  • Each vial supplements 500mL of medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Description Fraser Supplement
Form Freeze-dried
Product Type Microbiology Media
Quantity 10/Pk.
Yield Each vial for 500mL medium
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis