Description
Oxalic Acid Dihydrate, Extra Pure, SLR
Tekniske data
Tekniske data
| Packaging | Plastic powder jar |
| Vapor Pressure | 21.5mbar 50 |
| Physical Form | Powder/Solid |
| Color | White |
| pH | 1.3 |
| Melting Point | 98°C |
| Quantity | 500 g |
| Formula Weight | 126.04g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Oxalic acid dihydrate
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Substances and mixtures corrosive to metals Category 1
- H290-May be corrosive to metals.
- H302-Harmful if swallowed.
- H312-Harmful in contact with skin.
- H318-Causes serious eye damage.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid, Oxalicacid dihydrate
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?