Description
OSBP1 Polyclonal specifically detects OSBP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
| Antigen | OSBP1 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL |
| Formulation | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | OSBP1oxysterol-binding protein 1, oxysterol binding protein |
| Gene Symbols | OSBP |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SYFSRDVARKVTGEVTDPSGKVHFALLGTWDEKMECFKVQPVIGENGGDARQRGHEAEESRVMLWKRNPLPKNAE |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?