Learn More
Orai1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-38425-20ul
 View more versions of this product
Product Code. 30228250
  • 190.00€ / 20µL
Description
Orai1 Polyclonal antibody specifically detects Orai1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Orai1
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA
CRACM1ORAT1, FLJ14466, ORAI calcium release-activated calcium modulator 1, Protein orai-1, TMEM142Acalcium release-activated calcium modulator 1, Transmembrane protein 142Acalcium release-activated calcium channel protein 1
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Orai1 (NP_116179.2).,, Sequence:, MHPEPAPPPSRSSPELPPSGGSTTSGSRRSRRRSGDGEPPGAPPPPPSAVTYPDWIGQSYSEVMSLNEHSMQALSWRKLYLSRAKLKASSRTSALLSGFA
20 μL
Cancer, Neuroscience
84876
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt