Learn More
OR5T3 Antibody, Novus Biologicals™
Product Code. 18415571 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 μL
Conditionnement:
25µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
18415571 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18415571 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP19223025ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
OR5T3 Polyclonal specifically detects OR5T3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen OR5T3
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formulation PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias olfactory receptor 5T3, Olfactory receptor OR11-178, olfactory receptor, family 5, subfamily T, member 3, OR11-178, OR5T3Q
Gene Symbols OR5T3
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:STFTGYNLYNLQVKTEMDKLSSGLDIYRNPLKNKTEVTMF
Purification Method Affinity Purified
Quantity 25 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 390154
Test Specificity Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.