Description
Thermo Scientific Oligo(dT)18 Primer is a synthetic single-stranded 18-mer oligonucleotide with 5'- and 3'-hydroxyl ends. The primer is supplied as a ready-to-use, 20X concentrated aqueous solution.
Applications
• cDNA Synthesis
• RT-qPCR
• RT-PCR
Related products
Anchored Oligo dT (Cat. No. AB1247)
Random Hexamer Primer (Cat. No. SO142)
Specifica
Specifica
| Product Type | Primer |
| Content And Storage | • Oligo(dT)18 Primer (60 μL at 0.5 μg/μL) Store at –20°C. |
| Primer Length | 18-mer |
| Shipping Condition | Dry Ice |
| Concentration | 0.5 μg/μL |
| Primer | Oligo dT |
| Quantity | 60 μL |
| For Use With (Application) | cDNA Synthesis |
| Form | Liquid |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.