Description
Occludin Monoclonal antibody specifically detects Occludin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | Occludin |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OCLN/8526R |
| Conjugate | DyLight 550 |
| Formulation | 50 mM Sodium Borate |
| Gene Alias | BLCPMG, occludin |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant human Occludin fragment around aa 282-415 (Exact sequence is proprietary) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?