missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenylphosphinic acid, 98%

Code produit 11418047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11418047 100 g 100g
11428047 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11418047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17453.22
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 1779-48-2 | C6H7O2P | 142.09 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1779-48-2
Molecular Formula C6H7O2P
Molecular Weight (g/mol) 142.09
MDL Number MFCD00002131
InChI Key MLCHBQKMVKNBOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylphosphinic acid, benzenephosphinic acid, phosphinic acid, phenyl, benzenephosphonous acid, phenyl phosphinic acid, mlchbqkmvknbov-uhfffaoysa-n, benzolphosphonigs, aure, benzene phosphinic acid, hydroxyphenylphosphineoxide, acmc-1bt5t
PubChem CID 6327116
IUPAC Name hydroxy-oxo-phenylphosphanium
SMILES OP(=O)C1=CC=CC=C1

Spécification

Melting Point 83°C to 85°C
Quantity 100 g
UN Number UN3261
Beilstein 2802244
Formula Weight 142.1
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Phenylphosphinic acid

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.