missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

NUP62CL Antibody (S08-1A5), Novus Biologicals™

Produktkod. 18608573 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
100 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity unitSize
18608573 100 μg 100µL
18637433 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18608573 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP319818100ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Monoclonal Antibody

NUP62CL Monoclonal antibody specifically detects NUP62CL in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen NUP62CL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone S08-1A5
Concentration 0.3 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gene Alias FLJ20130, nucleoporin 62kDa C-terminal like, nucleoporin-62 C-terminal-like protein, NUP62L
Host Species Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human NUP62CL (Uniprot # Q9H1M0)
Purification Method Affinity purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 54830
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.