Specifications
| For Use With (Application) | Antibody Competition |
| Formulation | PBS and 1 M Urea, pH 7.4. |
| Gene ID (Entrez) | 220042 |
| Molecular Weight (g/mol) | MolecularWeight-theroretical: 29 kDa |
| Quantity | 0.1 mL |
| Storage Requirements | Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gene Alias | C11orf82, chromosome 11 open reading frame 82, FLJ13936, FLJ25416, FLJ38838, nitric oxide-inducible gene protein, noxin |
| Gene Symbol | C11ORF82 |
| Inhibitor Properties | This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-48685. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mLFor current lot information, including availability, please contact our technical support team click nb-technical@bio-techne.com For further blocking peptide related information and a protocol, click here . |
| Product Line | Novus |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?