Learn More
Novus Biologicals™ WDR5 Protein
Product Code. 18255354 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
0.5 mg
Unit Size:
0.1mg
0.5mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18255354
Marca: Novus Biologicals™ NBP1508480.1MG
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-334 of Human WDR5 The Recombinant Human WDR5 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human WDR5 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentration 1mg/mL
For Use With (Application) SDS-PAGE
Formulation Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol, 2mM DTT, 0.1M NaCl.
Molecular Weight (g/mol) 38.8kDa
Purification Method SDS-PAGE
Quantity 0.1 mg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Regulatory Status RUO
Common Name WDR5
Conjugate Unconjugated
Purity or Quality Grade >95%
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado