missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ SRM Protein

Code produit. 18230975 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
0.5 mg
Conditionnement:
0.1mg
0.5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18230975

Marque: Novus Biologicals™ NBP1508800.1MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-302 of Human SRM The Recombinant Human SRM Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human SRM Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Concentration 1mg/mL
For Use With (Application) SDS-PAGE
Formulation Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol, 2mM DTT, 0.1M NaCl.
Molecular Weight (g/mol) 36kDa
Purification Method SDS-PAGE
Quantity 0.1 mg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Regulatory Status RUO
Common Name SRM
Conjugate Unconjugated
Purity or Quality Grade >95%
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis