Learn More
Nortriptyline.HCl, Lipomed
Descripción
Nortriptyline.HCl
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Nortriptyline hydrochloride |
| CAS | 894-71-3 |
| Analyte or Component Names | Nortriptyline hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C19 H21 N . Cl H |
| Synonym | Amitriptyline Hydrochloride Imp. C (EP), Amitriptyline Imp. C (EP), Nortriptyline Hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5 H-dibenzo[a,d][7 ]annulen-5-ylidene)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Amitriptyline Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CNCCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| IUPAC Name | 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7 ]annulen-11-ylidene)-N-methylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?