Learn More
Norclomipramine.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30460694
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30460694 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30460694 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMCLM1250HC50
 Restricted Item
Estimated Shipment: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Norclomipramine.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material N-Desmethylclomipramine hydrochloride
CAS 29854-14-6
Analyte or Component Names N-Desmethylclomipramine hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C18 H21 Cl N2 . Cl H
Synonym Desmethylclomipramine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
IUPAC Name 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-yl)-N-methylpropan-1-amine;hydrochloride
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 337.29
Quantity 50 mg
Formula Weight 336.116 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.