Learn More
NOL12 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 470.00€
Specifications
Antigen NOL12
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18697771
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-93209-0.02ml
0.02 mL
190.00€
0.02mL
View alternative products
Save Up to 
»
18625840
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-93209-0.1ml
0.1 mL
470.00€
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
NOL12 Polyclonal antibody specifically detects NOL12 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
NOL12
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
dJ37E16.7, FLJ34609, MGC3731, Nop25, nucleolar protein 12, RRP17
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-213 of human NOL12 (NP_077289.1). MGRNKKKKRDGDDRRPRLVLSFDEEKRREYLTGFHKRKVERKKAAIEEIKQRLKEEQRKLREERHQEYLKMLAEREEALEEADELDRLVTAKTESVQYDHPNHTVTVTTISDLDLSGARLLGLTPPEGGAGDRSEEEASSTEKPTKALPRKSRDPLLSQRISSLTASLHAHSRKKVKRKHPRRAQDSKKPPRAPRTSKAQRRRLTGKARHSGE
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
79159
IgG
Affinity purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt