Learn More
Novus Biologicals™ Nogo Receptor/NgR Antibody (Abbott patent anti-NGR) - Humanized, IgG2SA, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-28392-100ug
 View more versions of this product
Product Code. 30045944
  • 338.00€ / 100µg
Description
Nogo Receptor/NgR Monoclonal antibody specifically detects Nogo Receptor/NgR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Nogo Receptor/NgR
Monoclonal
Unconjugated
Q9BZR6
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
IgG2
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Abbott patent anti-NGR
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
NgR, Nogo receptor, Nogo-66 receptor, NOGORUNQ330/PRO526, reticulon 4 receptor, reticulon-4 receptor
Nogo Receptor/ NgR
100 μg
Neurodegeneration, Neuroscience
65078
Human
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis